Learn More
Buerkle™ Fotoschale, niedrige Form, ohne Bodenrillen
Artikelnummer. 10140071 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
Innere Basis: 110 x 160 mm; äußerer Rand: 150 x 200 mm
Innere Basis: 140 x 190 mm; äußerer Rand: 180 x 230 mm
Innere Basis: 190 x 260 mm; Außenrand: 240 x 320 mm
Innere Basis: 260 x 320 mm; äußerer Rand: 320 x 370 mm
Innere Basis: 310 x 410 mm; äußerer Rand: 370 x 470 mm
Innere Basis: 510 x 610 mm; äußerer Rand: 590 x 680 mm
Innere Basis:420 x 510 mm; Außenrand:480 x 580 mm
Farbe:
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10140071
Marke: Buerkle™ 42031010
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aus hochwertigem festem PVC. Buerkle™ Fotoschalen in niedriger Form ohne Bodenrillen eignen sich für viele Anwendungen im Labor oder Lager.
  • PVC
  • Flache Form
  • Dicke Seiten, bruchsicher
  • Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen
  • Temperaturbeständig von -30 bis +70°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B) Innere Basis: 110 x 160 mm; äußerer Rand: 150 x 200 mm
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 30 mm
Länge (metrisch) 110 mm (innerer Sockel), 150 mm (äußerer Sockel)
Material PVC
Typ Flach
Breite (metrisch) 160 mm (innerer Sockel), 200 mm (äußerer Sockel)
Höhe (angloamerikanisch) 1.18 in.
Form Rechteckig