Learn More
Buerkle™ Fotoschale, niedrige Form, ohne Bodenrillen
Artikelnummer. 10176210 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
Innere Basis: 110 x 160 mm; äußerer Rand: 150 x 200 mm
Innere Basis: 140 x 190 mm; äußerer Rand: 180 x 230 mm
Innere Basis: 190 x 260 mm; Außenrand: 240 x 320 mm
Innere Basis: 260 x 320 mm; äußerer Rand: 320 x 370 mm
Innere Basis: 310 x 410 mm; äußerer Rand: 370 x 470 mm
Innere Basis: 510 x 610 mm; äußerer Rand: 590 x 680 mm
Innere Basis:420 x 510 mm; Außenrand:480 x 580 mm
Farbe:
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10176210
Marke: Buerkle™ 42032030
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus hochwertigem festem PVC. Buerkle™ Fotoschalen in niedriger Form ohne Bodenrillen eignen sich für viele Anwendungen im Labor oder Lager.
  • PVC
  • Flache Form
  • Dicke Seiten, bruchsicher
  • Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen
  • Temperaturbeständig von -30 bis +70°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B) Innere Basis: 310 x 410 mm; äußerer Rand: 370 x 470 mm
Farbe Rot
Höhe (metrisch) 60 mm
Länge (metrisch) 310 mm (innerer Sockel), 370 mm (äußerer Sockel)
Material PVC
Typ Flach
Breite (metrisch) 410 mm (innerer Sockel), 470 mm (äußerer Sockel)
Höhe (angloamerikanisch) 2,36 in.
Form Rechteckig