Learn More
Buerkle™ Fotoschale, niedrige Form, ohne Bodenrillen
Artikelnummer. 10219040 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
Innere Basis: 110 x 160 mm; äußerer Rand: 150 x 200 mm
Innere Basis: 140 x 190 mm; äußerer Rand: 180 x 230 mm
Innere Basis: 190 x 260 mm; Außenrand: 240 x 320 mm
Innere Basis: 260 x 320 mm; äußerer Rand: 320 x 370 mm
Innere Basis: 310 x 410 mm; äußerer Rand: 370 x 470 mm
Innere Basis: 510 x 610 mm; äußerer Rand: 590 x 680 mm
Innere Basis:420 x 510 mm; Außenrand:480 x 580 mm
Farbe:
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Farbe unitSize
10219040 Innere Basis: 190 x 260 mm; Außenrand: 240 x 320 mm Rot 1 Stück
10085110 Innere Basis: 140 x 190 mm; äußerer Rand: 180 x 230 mm Rot 1 Stück
10140071 Innere Basis: 110 x 160 mm; äußerer Rand: 150 x 200 mm Weiß 1 Stück
10279270 Innere Basis: 110 x 160 mm; äußerer Rand: 150 x 200 mm Rot 1 Stück
10798311 Innere Basis: 110 x 160 mm; äußerer Rand: 150 x 200 mm Schwarz 1 Stück
10708351 Innere Basis: 140 x 190 mm; äußerer Rand: 180 x 230 mm Weiß 1 Stück
11833542 Innere Basis: 140 x 190 mm; äußerer Rand: 180 x 230 mm Schwarz 1 Stück
10566752 Innere Basis: 190 x 260 mm; Außenrand: 240 x 320 mm Weiß 1 Stück
10118281 Innere Basis: 190 x 260 mm; Außenrand: 240 x 320 mm Schwarz 1 Stück
10527332 Innere Basis: 260 x 320 mm; äußerer Rand: 320 x 370 mm Weiß 1 Stück
10157190 Innere Basis: 260 x 320 mm; äußerer Rand: 320 x 370 mm Rot 1 Stück
10015170 Innere Basis: 260 x 320 mm; äußerer Rand: 320 x 370 mm Schwarz 1 Stück
10667711 Innere Basis: 310 x 410 mm; äußerer Rand: 370 x 470 mm Weiß 1 Stück
10176210 Innere Basis: 310 x 410 mm; äußerer Rand: 370 x 470 mm Rot 1 Stück
11843542 Innere Basis: 310 x 410 mm; äußerer Rand: 370 x 470 mm Schwarz 1 Stück
10751601 Innere Basis:420 x 510 mm; Außenrand:480 x 580 mm Weiß 1 Stück
10034780 Innere Basis: 510 x 610 mm; äußerer Rand: 590 x 680 mm Weiß 1 Stück
10190492 Innere Basis: 510 x 610 mm; äußerer Rand: 590 x 680 mm Schwarz 1 Stück
18 options
Artikelnummer. 10219040
Marke: Buerkle™ 42032018
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aus hochwertigem festem PVC. Buerkle™ Fotoschalen in niedriger Form ohne Bodenrillen eignen sich für viele Anwendungen im Labor oder Lager.
  • PVC
  • Flache Form
  • Dicke Seiten, bruchsicher
  • Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen
  • Temperaturbeständig von -30 bis +70°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B) Innere Basis: 190 x 260 mm; Außenrand: 240 x 320 mm
Farbe Rot
Höhe (metrisch) 50 mm
Länge (metrisch) 190 mm (Innensockel), 240 mm (Außensockel)
Material PVC
Typ Flach
Breite (metrisch) 260 mm (innerer Sockel), 320 mm (äußerer Sockel)
Höhe (angloamerikanisch) 1,96 in.
Form Rechteckig