Learn More
Buerkle™ Fotoschale, niedrige Form, ohne Bodenrillen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
Innere Basis: 110 x 160 mm; äußerer Rand: 150 x 200 mm
Innere Basis: 140 x 190 mm; äußerer Rand: 180 x 230 mm
Innere Basis: 190 x 260 mm; Außenrand: 240 x 320 mm
Innere Basis: 260 x 320 mm; äußerer Rand: 320 x 370 mm
Innere Basis: 310 x 410 mm; äußerer Rand: 370 x 470 mm
Innere Basis: 510 x 610 mm; äußerer Rand: 590 x 680 mm
Innere Basis:420 x 510 mm; Außenrand:480 x 580 mm
Farbe:
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PVC
- Flache Form
- Dicke Seiten, bruchsicher
- Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -30 bis +70°C
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | Innere Basis: 140 x 190 mm; äußerer Rand: 180 x 230 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Höhe (metrisch) | 40 mm |
| Länge (metrisch) | 140 mm (innerer Sockel), 180 mm (äußerer Sockel) |
| Material | PVC |
| Typ | Flach |
| Breite (metrisch) | 190 mm (innerer Sockel), 230 mm (äußerer Sockel) |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,57 in. |
| Form | Rechteckig |