Learn More
Buerkle™ Schale Edelstahl, niedere Form
Artikelnummer. 17504296 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
2,5 l
3 l
5 l
6 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17504296
Marke: Buerkle™ 42080024
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die robuste Edelstahlschale ist ideal für die Reinigung, Desinfektion oder Sterilisation von Instrumenten sowie für das Ablegen und Tragen unterschiedlicher Geräte oder Proben.
  • Zum Reinigen, Desinfizieren, Sterilisieren oder Lagern von Laborbesteck
  • Widerstandsfähig und hygienisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Abmessungen (L x B x H) 400 x 300 x 50 mm
Höhe (metrisch) 50 mm
Länge (metrisch) 400 mm
Material Metall
Breite (metrisch) 300 mm
Länge (angloamerikanisch) 15,7 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (angloamerikanisch) 11,8 in.
Kapazität (angloamerikanisch) 1,3 gal.