Learn More
Epredia™ Shandon™ Biopsieverarbeitungs-/Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen
Artikelnummer. 12593926 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Aqua
Blau
Braun
Gelb
Gelb fluoreszierend
Grau
Grün
Grün fluoreszierend
Lila
Orange
Pfirsich
Rosa
Rosa fluoreszierend
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
750 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
12593926 Blau 750 Stück
12943765 Aqua 750 Stück
12953765 Grün fluoreszierend 750 Stück
12963765 Rosa fluoreszierend 750 Stück
12973765 Gelb fluoreszierend 750 Stück
12583926 Grün 750 Stück
12983765 Grau 750 Stück
12993765 Lila 750 Stück
12903775 Orange 750 Stück
12913775 Pfirsich 750 Stück
12573926 Rosa -
12923775 Braun 750 Stück
12563926 Weiß 750 Stück
15135944 Gelb 1 Stück
14 options
Artikelnummer. 12593926
Marke: Epredia™ B1000730BL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Unterstützen Sie den Prozess der schnellen und zuverlässigen Beschriftung von Biopsaten mit Epredia™ Shandon™ Biopsieverarbeitungs-/Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen.
Unterstützen Sie den Prozess der schnellen und zuverlässigen Beschriftung von Biopsaten mit Thermo Scientific™ Shandon™ Biopsieverarbeitungs-/Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen. Diese Kassetten sind für den Gebrauch mit dem MicroWriter Kassetten-Beschriftungsgerät oder für eine praktische Lagerung vorgesehen.
  • Flache Schreibfläche mit 45°-Winkel
  • Verschlussdeckel mit zwei Scharnieren
  • Öffnung vorne oder hinten
Bestellinformationen:
  • Verpackt in 75 Kassettenröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Small Square Pore
Schreibflächenwinkel 45°
Farbe Blau
Produkttyp Biopsiekassette