Learn More
Epredia™ Shandon™ Biopsieverarbeitungs-/Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen
Alle ansehen Epredia ProdukteBeschreibung
Unterstützen Sie den Prozess der schnellen und zuverlässigen Beschriftung von Biopsaten mit Epredia™ Shandon™ Biopsieverarbeitungs-/Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen.
Unterstützen Sie den Prozess der schnellen und zuverlässigen Beschriftung von Biopsaten mit Thermo Scientific™ Shandon™ Biopsieverarbeitungs-/Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen. Diese Kassetten sind für den Gebrauch mit dem MicroWriter Kassetten-Beschriftungsgerät oder für eine praktische Lagerung vorgesehen.
- Flache Schreibfläche mit 45°-Winkel
- Verschlussdeckel mit zwei Scharnieren
- Öffnung vorne oder hinten
Bestellinformationen:
- Verpackt in 75 Kassettenröhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Poren | Small Square Pore |
| Schreibflächenwinkel | 45° |
| Farbe | Aqua |
| Produkttyp | Biopsiekassette |