Learn More
Epredia™ Shandon™ Biopsieverarbeitungs-/Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen
Artikelnummer. 12993765 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Aqua
Blau
Braun
Gelb
Gelb fluoreszierend
Grau
Grün
Grün fluoreszierend
Lila
Orange
Pfirsich
Rosa
Rosa fluoreszierend
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
750 Stück
Artikelnummer. 12993765
Marke: Epredia™ B1000730LI
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Unterstützen Sie den Prozess der schnellen und zuverlässigen Beschriftung von Biopsaten mit Epredia™ Shandon™ Biopsieverarbeitungs-/Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen.
Unterstützen Sie den Prozess der schnellen und zuverlässigen Beschriftung von Biopsaten mit Thermo Scientific™ Shandon™ Biopsieverarbeitungs-/Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen. Diese Kassetten sind für den Gebrauch mit dem MicroWriter Kassetten-Beschriftungsgerät oder für eine praktische Lagerung vorgesehen.
  • Flache Schreibfläche mit 45°-Winkel
  • Verschlussdeckel mit zwei Scharnieren
  • Öffnung vorne oder hinten
Bestellinformationen:
  • Verpackt in 75 Kassettenröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Small Square Pore
Schreibflächenwinkel 45°
Farbe Lila
Produkttyp Biopsiekassette