Beschreibung
Optimieren Sie automatisches Eindecken mit Thermo Scientific™ Shandon™ Consul Eindeckgläsern (nicht haftend). Sie haften nicht aneinander und eignen sich besonders zur Verwendung mit dem Thermo Scientific Shandon Consul Eindeckautomaten.
Bestellinformation:
- 10 x 100 Stück pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 24 mm |
| Breite (metrisch) | 55 mm |
| Dicke (metrisch) | Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) |
| Abmessungen (L x B) | 55 x 24 mm |
| Beschreibung | L x B x H: 24 x 55 x 1.5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Shandon Consul Automatischer Deckgläser |