Learn More
Epredia™ Shandon™ Cryochrome™
Artikelnummer. 10705072 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Cryochrome Blau
Cryochrome™ Gelb
Cryochrome™ Grün
Cryochrome™ Pink
Cryochrome™ gemischte Packung (jede Farbe jeweils einmal)
Packungsgröße:
1 Stück
120 Milliliter
4 Stück
Artikelnummer. 10705072
Marke: Epredia™ 9990426
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Epredia™ Shandon™ Cryochrome™ Einbettharz für die Stabilisierung von Gefrierschnitten.
Thermo Scientific™ Shandon™ Cryochrome™ Einbettharz für die Stabilisierung von Gefrierschnitten.
  • Farbcodierung der Gefrierschnitte zur leichten Identifizierung
  • Erhältlich in vier Farben: Rosa, Blau, Gelb und Grün
  • Die physikalischen Eigenschaften entsprechen denen des Cryomatrix™ Einbettharzes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Cryochrome™ gemischte Packung (jede Farbe jeweils einmal)
Menge Gehäuse 120mL