Beschreibung
- Steigert die Fähigkeit zur Verarbeitung von spärlichem oder unsichtbarem Material für Zellblöcke und verringert den Verlust von kritischem Material
- Geeignet für immunhistochemische Verfahren
- Ersetzt zeit- und kostenintensive Agar- und Thrombin-Verfahren
- Erfordert phosphatfreies Fixiermittel auf dem Prozessor, wie z. B. die Epredia™ Zinkfixiermittel Formal-Fixx™, Formal-Fixx oder Glyo-Fixx™ (Formalin-Ersatz), oder eine Umgehung der Formalin-Fixierschritte auf dem Prozessor
- Das Cytoblock-System kann auch mit einem schnellen Biopsieprogramm ausgeführt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ersatz-Reagenz |