Learn More
Epredia™ Cytospin™ Entnahmeflüssigkeit
Artikelnummer. 12638016 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 120mL
500 ml
4 l
Packungsgröße:
125 Stück
15 Liter
2 Stück
3.80 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 12638016
Marke: Epredia™ 9990323
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Lagern Sie Proben oder ungefärbte Objektträger über mehrere Wochen ohne Beeinträchtigung mit der Scientific™ Shandon™ Cytospin™ Sammellösung.
  • Verpackt in einer praktischen Pumpflasche oder in vorgefüllten Probenbechern
  • Gebrauchsfertige Alkohol/Carbowax®™ (PEG)-Lösung zur direkten Probengewinnung und -fixierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Cytospin Sammelflüssigkeit; 120 ml; Becher
Menge Gehäuse 120mL
Lösungstyp Alkohol/Carbowax™ (PEG)-Lösung
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cytospin Collection Fluid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: FD&C yellow No. 5, ethanol, isopropanol,,ethanol, Polyethylene glycol, Methylene blue trihydrate