Learn More
Epredia™ Shandon™ EA-65 Färbelösung
Artikelnummer. p-4530160 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 4L
2 x 1 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 12519996
Marke: Epredia™ 6766003
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bringen Sie die Eosin-gefärbten Bestandteile besser zum Ausdruck mit der Epredia™ Shandon™ EA-65 Färbung, die eine geringere Konzentration von Hellgrün enthält.
Bringen Sie die Eosin-gefärbten Bestandteile besser zum Ausdruck mit der Thermo Scientific™ Shandon™ EA-65 Färbung, die eine geringere Konzentration von Hellgrün enthält.
  • Polychromatisches zytoplasmatisches Färbemittel
  • Ideal für dickere, nichtgynäkologische Präparate
  • Biologisches Färbemittel, von der Kommission zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Zellkomponenten-Färbemittel
Menge 2 x 1 l