Learn More
Epredia™ Shandon™ Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen
Artikelnummer. 12513537 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Aqua
Blau
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Lila
Orange
Pfirsich
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
750 Stück
Artikelnummer. 12513537
Marke: Epredia™ B1000729WH
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sichern Sie Gewebeproben während der Verarbeitung und Einbettung mit Epredia™ ShandonTM Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen.
Sichern Sie Gewebeproben während der Verarbeitung und Einbettung mit Thermo Scientific™ Shandon™ Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen. Die Kassetten sind kompatibel mit Thermo Scientific™ Shandon™ MicroWriter™ Kassetten-Beschriftungsgeräten.
  • Acetalpolymer-Kassetten mit einer Schreibfläche mit 45°-Neigung
  • Mit Schlitzen
  • Verschließbarer, mit zwei Scharnieren angebrachter Deckel
Bestellinformationen:
  • Kunststoffmagazine werden in Kisten zu 10 Magazinen mit je 75 Kassetten geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Slotted Pore
Schreibflächenwinkel 45°
Farbe Weiß
Material Acetal-Polymer
Produkttyp Biopsiekassette