Learn More
Epredia™ Shandon™ Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen
Artikelnummer. 12923765 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Aqua
Blau
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Lila
Orange
Pfirsich
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
750 Stück
Artikelnummer. 12923765
Marke: Epredia™ B1000729TN
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sichern Sie Gewebeproben während der Verarbeitung und Einbettung mit Epredia™ ShandonTM Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen.
Sichern Sie Gewebeproben während der Verarbeitung und Einbettung mit Thermo Scientific™ Shandon™ Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen. Die Kassetten sind kompatibel mit Thermo Scientific™ Shandon™ MicroWriter™ Kassetten-Beschriftungsgeräten.
  • Acetalpolymer-Kassetten mit einer Schreibfläche mit 45°-Neigung
  • Mit Schlitzen
  • Verschließbarer, mit zwei Scharnieren angebrachter Deckel
Bestellinformationen:
  • Kunststoffmagazine werden in Kisten zu 10 Magazinen mit je 75 Kassetten geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Slotted Pore
Schreibflächenwinkel 45°
Farbe Gelbbraun
Material Acetal-Polymer
Produkttyp Biopsiekassette