Learn More
Epredia™ Shandon™ Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen
Artikelnummer. 12973755 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Aqua
Blau
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Lila
Orange
Pfirsich
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
750 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
12973755 Grau 750 Stück
12903755 Aqua 750 Stück
12654893 Blau 750 Stück
12963755 Grün 750 Stück
12983755 Lila 750 Stück
12993755 Orange 750 Stück
12903765 Pfirsich 750 Stück
12913765 Rosa 750 Stück
12923765 Gelbbraun 750 Stück
12513537 Weiß 750 Stück
12933765 Gelb 750 Stück
11 options
Artikelnummer. 12973755
Marke: Epredia™ B1000729GY
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sichern Sie Gewebeproben während der Verarbeitung und Einbettung mit Epredia™ ShandonTM Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen.
Sichern Sie Gewebeproben während der Verarbeitung und Einbettung mit Thermo Scientific™ Shandon™ Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen. Die Kassetten sind kompatibel mit Thermo Scientific™ Shandon™ MicroWriter™ Kassetten-Beschriftungsgeräten.
  • Acetalpolymer-Kassetten mit einer Schreibfläche mit 45°-Neigung
  • Mit Schlitzen
  • Verschließbarer, mit zwei Scharnieren angebrachter Deckel
Bestellinformationen:
  • Kunststoffmagazine werden in Kisten zu 10 Magazinen mit je 75 Kassetten geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Slotted Pore
Schreibflächenwinkel 45°
Farbe Grau
Material Acetal-Polymer
Produkttyp Biopsiekassette