Learn More
Epredia™ Shandon™ Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Aqua
Blau
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Lila
Orange
Pfirsich
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
750 Stück
Beschreibung
Sichern Sie Gewebeproben während der Verarbeitung und Einbettung mit Epredia™ ShandonTM Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen.
Sichern Sie Gewebeproben während der Verarbeitung und Einbettung mit Thermo Scientific™ Shandon™ Einbettkassetten II in Kunststoffmagazinen. Die Kassetten sind kompatibel mit Thermo Scientific™ Shandon™ MicroWriter™ Kassetten-Beschriftungsgeräten.
- Acetalpolymer-Kassetten mit einer Schreibfläche mit 45°-Neigung
- Mit Schlitzen
- Verschließbarer, mit zwei Scharnieren angebrachter Deckel
Bestellinformationen:
- Kunststoffmagazine werden in Kisten zu 10 Magazinen mit je 75 Kassetten geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Poren | Slotted Pore |
| Schreibflächenwinkel | 45° |
| Farbe | Orange |
| Material | Acetal-Polymer |
| Produkttyp | Biopsiekassette |