Learn More
Epredia™ Formal-Fixx™ 10 % neutral gepuffertes Formalin
Artikelnummer. 12673026 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
120 mL Behälter 60 mL gefüllt
19 l (5 gal.)
3,8 L
60 mL Behälter 30 mL gefüllt
90 mL
Packungsgröße:
1 Stück
125 Stück
19 Liter
2 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12673026
Marke: Epredia™ 6764240
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Epredia™ Formal-Fixx™ 10 % neutral gepuffertes Formalin liefert konsistente Ergebnisse und verlängert die Lebensdauer der Drehventile in Gewebeeinbettautomaten.
Thermo Scientific™ Shandon™ Formal-Fixx™ 10 % neutral gepuffertes Formalin liefert konsistente Ergebnisse und verlängert die Lebensdauer der Drehventile in Gewebeeinbettautomaten.
  • Phosphatfrei
  • Zur Aufbewahrung aller Gewebetypen
  • Lagerung von Präparaten ohne übermäßige Schrumpfung oder Aushärtung
  • Erhältlich als gebrauchsfertige Lösung oder als kostengünstiges Konzentrat
  • Konzentrat ist frostunempfindlich, platzsparend und günstiger im Versand
  • Erhältlich in vorgefüllten, auslaufsicheren Behältern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackungsart Ea.
Produkttyp Formalin
Menge 19 l (5 gal.)
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P361 + P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formaldehyde, methylalcohol, maleic acid, sodium hydroxide