Learn More
Epredia™ Formal-Fixx™ 10 % neutral gepuffertes Formalin
Artikelnummer. 15182527 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
120 mL Behälter 60 mL gefüllt
19 l (5 gal.)
3,8 L
60 mL Behälter 30 mL gefüllt
90 mL
Packungsgröße:
1 Stück
125 Stück
19 Liter
2 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15182527 90 mL 125 Stück
12673026 19 l (5 gal.) 19 Liter
10611294 3,8 L 1 Stück
12539996 - 2 Stück
12580057 60 mL Behälter 30 mL gefüllt 125 Stück
12590057 120 mL Behälter 60 mL gefüllt 125 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15182527 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 9990916
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Epredia™ Formal-Fixx™ 10 % neutral gepuffertes Formalin liefert konsistente Ergebnisse und verlängert die Lebensdauer der Drehventile in Gewebeeinbettautomaten.
Thermo Scientific™ Shandon™ Formal-Fixx™ 10 % neutral gepuffertes Formalin liefert konsistente Ergebnisse und verlängert die Lebensdauer der Drehventile in Gewebeeinbettautomaten.
  • Phosphatfrei
  • Zur Aufbewahrung aller Gewebetypen
  • Lagerung von Präparaten ohne übermäßige Schrumpfung oder Aushärtung
  • Erhältlich als gebrauchsfertige Lösung oder als kostengünstiges Konzentrat
  • Konzentrat ist frostunempfindlich, platzsparend und günstiger im Versand
  • Erhältlich in vorgefüllten, auslaufsicheren Behältern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 90 mL Specimen Container filled to 45 mL
Verpackungsart 125/Cs.
Produkttyp Formalin
Menge 90 mL