Learn More
Epredia™ Shandon™ Gill™ Hämatoxylin
Artikelnummer. 10832130 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
4 l
2 x 1 l
Typ:
Shandon Gill™ 1 Hämatoxylin
Shandon Gill™ 2 Hämatoxylin
Shandon Gill™ 3 Hämatoxylin
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
4 Liter
Artikelnummer. 10832130
Marke: Epredia™ 6765006
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erzielen Sie mit dem Epredia™ Shandon™ Gill™ Hämatoxylin mit Mukoidfärbung schnell und bequem Ergebnisse, während Sie stets die vollständige Kontrolle über die Färbungsintensität behalten.
Erzielen Sie mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ Gill™ Hämatoxylin mit Mukoidfärbung schnell und bequem Ergebnisse, während Sie stets die vollständige Kontrolle über die Färbungsintensität behalten.
  • Gill 1: Hellblaue Kerne
  • Gill 2: Mittelblaue Kerne
  • Gill 3: Blauschwarze Kerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Shandon Gill™ 1 Hämatoxylin
Menge 4 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Shandon Gill Hematoxylin 1
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.