Learn More
Epredia™ Shandon™ Gill™ Hämatoxylin
Artikelnummer. 12657926 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
4 l
2 x 1 l
Typ:
Shandon Gill™ 1 Hämatoxylin
Shandon Gill™ 2 Hämatoxylin
Shandon Gill™ 3 Hämatoxylin
Unit Size:
1 Stück
2 Stück
4 Liter
Product Code. Menge Typ unitSize
12657926 2 x 1 l Shandon Gill™ 1 Hämatoxylin 2 Stück
10832130 4 l Shandon Gill™ 1 Hämatoxylin 4 Liter
10096648 4 l Shandon Gill™ 2 Hämatoxylin 4 Liter
12677926 2 x 1 l Shandon Gill™ 3 Hämatoxylin 2 Stück
10188158 4 l Shandon Gill™ 3 Hämatoxylin 1 Stück
5 options
Product Code. 12657926
Brand: Epredia™ 6765005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erzielen Sie mit dem Epredia™ Shandon™ Gill™ Hämatoxylin mit Mukoidfärbung schnell und bequem Ergebnisse, während Sie stets die vollständige Kontrolle über die Färbungsintensität behalten.
Erzielen Sie mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ Gill™ Hämatoxylin mit Mukoidfärbung schnell und bequem Ergebnisse, während Sie stets die vollständige Kontrolle über die Färbungsintensität behalten.
  • Gill 1: Hellblaue Kerne
  • Gill 2: Mittelblaue Kerne
  • Gill 3: Blauschwarze Kerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Shandon Gill™ 1 Hämatoxylin
Menge 2 x 1 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethylene glycol,acetic acid, aluminium sulphate, sodium iodate