Learn More
Epredia™ Shandon™ gerade Halstead-Mosquito Arterienklemme
Artikelnummer. 11367510 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Güte:
Standard
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11367510
Marke: Epredia™ 507
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entscheiden Sie sich wegen ihrer Qualität und Präzision für diese gebogene, gerade Halstead-Mosquito Arterienklemme mit einer Länge von 12,7 cm (5 in).
Entscheiden Sie sich wegen ihrer Qualität und Präzision für diese gebogene Thermo Scientific™ Shandon™ gerade Halstead-Mosquito Arterienklemme mit einer Länge von 12,7 cm (5 in). Diese Klemme ist als Premium- und Standardausführung erhältlich.
  • Entsprechend gehärtet und danach passiviert
  • Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt.
  • Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Normen, damit wir das bestmögliche Produkt anbieten können.
  • Garantiert ohne Material- und Fertigungsmängel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Halstead Hemostatic Straight Forceps
Güte Standard
Form Gerade
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Länge (metrisch) 12.7 cm