Learn More
Epredia™ Shandon™ Harris Hämatoxylin
Artikelnummer. 10694409 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lösungstyp:
Angesäuert
Ungesäuert
Menge:
Gehäuse 4L
2 x 1 l
2 x 1 l
4L.
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lösungstyp Menge Packungsgröße
10694409 Angesäuert 4L. 1 Stück
12627926 Ungesäuert 2 x 1 l 1 Stück
12637926 Ungesäuert Gehäuse 4L 1 Stück
12647926 Angesäuert 2 x 1 l 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10694409 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 6765004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00 €
    107.45 € / 1 Stück
    Sparen 6.55 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Epredia™ Shandon™ Hämatoxylin nach Harris können Sie zwischen angesäuerten und nicht-angesäuerten Rezepturen wählen. Dieses Produkt enthält keine Oxidationsmittel auf Quecksilberbasis, wodurch eine mögliche Ursache für Umweltbelastung wegfällt.
  • Angesäuert: Intensiv gefärbte, blauschwarze Kerne
  • Nicht angesäuert: Intensiv gefärbte, blauschwarze Kerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 4L.
Lösungstyp Angesäuert
Produkttyp Hämatoxylin