Learn More
Epredia™ Shandon™ Harris Hämatoxylin
Artikelnummer. 12627926 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lösungstyp:
Angesäuert
Ungesäuert
Menge:
Gehäuse 4L
2 x 1 l
2 x 1 l
4L.
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lösungstyp Menge Packungsgröße
12627926 Ungesäuert 2 x 1 l 1 Stück
12637926 Ungesäuert Gehäuse 4L 1 Stück
12647926 Angesäuert 2 x 1 l 2 Stück
10694409 Angesäuert 4L. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12627926 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 6765001
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Mit Epredia™ Shandon™ Hämatoxylin nach Harris können Sie zwischen angesäuerten und nicht-angesäuerten Rezepturen wählen. Dieses Produkt enthält keine Oxidationsmittel auf Quecksilberbasis, wodurch eine mögliche Ursache für Umweltbelastung wegfällt.
  • Angesäuert: Intensiv gefärbte, blauschwarze Kerne
  • Nicht angesäuert: Intensiv gefärbte, blauschwarze Kerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 2 x 1 l
Lösungstyp Ungesäuert
Produkttyp Hämatoxylin