Learn More
Epredia™ Shandon™ robustes Skalpell
Artikelnummer. 12637736 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
7 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Packungsgröße
12637736 7 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12637736 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 745
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schneiden Sie mit der Standardbauchdeckenklinge des Thermo Scientific™ Shandon™ robusten Skalpells.
  • Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
  • Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
  • Qualitätsformen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben, damit wir die bestmöglichen Produkte anbieten können
  • Ohne Material- oder Fertigungsmängel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Belly Blade
Größe 5.0 x 1.3 cm
Länge (angloamerikanisch) 7 in.