Learn More
Epredia™ Kleiner Holzkohlefilter
Artikelnummer. 12623106 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Jeweils
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12623106 Jeweils 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12623106 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 9990610
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Epredia™ Shandon™ Hyperclean™ Arbeitsplatzzubehör für Shandon™ Hyperclean Pathologie-Arbeitsplätze.
Zubehör:
  • Aktivkohlefilter
  • Feinpartikelfilter
  • Formaldehyd neutralisierender Filter (Kaliumpermanganat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Zubehör für Workstations
Beschreibung Größe: 29 x 15 x 3,3 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Shandon HyperClean Pathologie-Workstations, Modelle 1, 20, 22, 36, 60
Produktlinie HypercleanTruAir
Menge Jeweils