Beschreibung
Gewährleisten Sie maximalen Flüssigkeitsaustausch, selbst bei Nadelbiopsien, mit den Thermo Scientific™ Shandon™ Microsette™ Biopsiekassetten in Magazinen. Diese Kassetten aus Acetalpolymer können mit Thermo Scientific™ Shandon™ MicroWriter™ Kassetten-Beschriftungsgeräten verwendet werden.
- Die Öffnungen haben einen Durchmesser von nur 0,26 mm
- Großes Fach mit den Abmessungen 25 x 30 mm
- Keine Biopsieschwämme erforderlich
- Die Schreibfläche der Kassetten befindet sich in einem 45°-Winkel
- Koffer mit 10 Röhrchen mit je 75 Kassetten
Spezifikation
Spezifikation
| Poren | Kleine runde Pore |
| Schreibflächenwinkel | 45° |
| Farbe | Orange |
| Länge (metrisch) | 25 mm |
| Breite (metrisch) | 30 mm |
| Material | Acetal-Polymer |
| Produkttyp | Biopsiekassette |