Learn More
Epredia™ Shandon™ Microsette™ Biopsiekassetten in Magazinen
Artikelnummer. 12953785 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Lila
Orange
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
750 Stück
Artikelnummer. 12953785
Marke: Epredia™ B1000731WH
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten Sie maximalen Flüssigkeitsaustausch, selbst bei Nadelbiopsien, mit den Epredia™ Shandon™ Microsette™ Biopsiekassetten in Magazinen.
Gewährleisten Sie maximalen Flüssigkeitsaustausch, selbst bei Nadelbiopsien, mit den Thermo Scientific™ Shandon™ Microsette™ Biopsiekassetten in Magazinen. Diese Kassetten aus Acetalpolymer können mit Thermo Scientific™ Shandon™ MicroWriter™ Kassetten-Beschriftungsgeräten verwendet werden.
  • Die Öffnungen haben einen Durchmesser von nur 0,26 mm
  • Großes Fach mit den Abmessungen 25 x 30 mm
  • Keine Biopsieschwämme erforderlich
  • Die Schreibfläche der Kassetten befindet sich in einem 45°-Winkel
  • Koffer mit 10 Röhrchen mit je 75 Kassetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Kleine runde Pore
Schreibflächenwinkel 45°
Farbe Weiß
Länge (metrisch) 25 mm
Breite (metrisch) 30 mm
Material Acetal-Polymer
Produkttyp Biopsiekassette