Learn More
Epredia™ Shandon™ Microsette™ Biopsiekassetten in Magazinen
Artikelnummer. 12963775 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Lila
Orange
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
750 Stück
Artikelnummer. 12963775
Marke: Epredia™ B1000731BL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten Sie maximalen Flüssigkeitsaustausch, selbst bei Nadelbiopsien, mit den Epredia™ Shandon™ Microsette™ Biopsiekassetten in Magazinen.
Gewährleisten Sie maximalen Flüssigkeitsaustausch, selbst bei Nadelbiopsien, mit den Thermo Scientific™ Shandon™ Microsette™ Biopsiekassetten in Magazinen. Diese Kassetten aus Acetalpolymer können mit Thermo Scientific™ Shandon™ MicroWriter™ Kassetten-Beschriftungsgeräten verwendet werden.
  • Die Öffnungen haben einen Durchmesser von nur 0,26 mm
  • Großes Fach mit den Abmessungen 25 x 30 mm
  • Keine Biopsieschwämme erforderlich
  • Die Schreibfläche der Kassetten befindet sich in einem 45°-Winkel
  • Koffer mit 10 Röhrchen mit je 75 Kassetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Kleine runde Pore
Schreibflächenwinkel 45°
Farbe Blau
Länge (metrisch) 25 mm
Breite (metrisch) 30 mm
Material Acetal-Polymer
Produkttyp Biopsiekassette