Learn More
Epredia™ Shandon™ Multi Spot Objektträger
Artikelnummer. 12550057 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
6 mm-Wells
9-mm-Wells
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
12550057 6 mm-Wells 100 Stück
12658026 9-mm-Wells 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 12550057
Marke: Epredia™ 9991090
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dank einer Beschichtung, die mehrmaliges Reinigen ermöglicht, können Sie die Epredia™ Shandon™ Multi-Spot Objektträger waschen und wiederverwenden.
Dank einer Beschichtung, die mehrmaliges Reinigen ermöglicht, können Sie die Thermo Scientific™ Shandon™ Multi-Spot Objektträger waschen und wiederverwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Material Glas
Typ Multispot-Objektträger
Farbe Plain
Beschreibung 6 mm-Wells
Durchmesser (metrisch) 6 mm-Wells
Höhe (metrisch) 6 mm