Beschreibung
Dank einer Beschichtung, die mehrmaliges Reinigen ermöglicht, können Sie die Thermo Scientific™ Shandon™ Multi-Spot Objektträger waschen und wiederverwenden.
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Breite (metrisch) | 26 mm |
| Material | Glas |
| Typ | Multispot-Objektträger |
| Farbe | Plain |
| Beschreibung | 9-mm-Wells |
| Durchmesser (metrisch) | 9 mm Wells |
| Höhe (metrisch) | 9 mm |