Learn More
Epredia™ Shandon™ vernickelter Skalpellklingengriff, fasst 20 - 25 Klingen
Artikelnummer. 12667776 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Nr. 4
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12667776 Nr. 4 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12667776 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 53410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.60 €
    58.90 € / 1 Stück
    Sparen 11.70 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 12-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewährleisten Sie mit dem Epredia™ Shandon™ Skalpellklingengriff, der aus rostfreiem vernickeltem Stahl Nr. 4 besteht, den sicheren Halt von Klingen. 6,25in. (15,9 cm) lang.
  • Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
  • Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
  • Qualitätsformen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben, damit wir die bestmöglichen Produkte anbieten können
  • Ohne Material- oder Fertigungsmängel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klingenmaterial Vernickelter Stahl
Größe Nr. 4
Zur Verwendung mit (Geräte) Fasst Schneide Nr. 20 bis Nr. 25