Learn More
Epredia™ Peel-A-Way™ Einmal-Einbettformen
Artikelnummer. 12647736 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
22 x 30 x 20 mm
22 x 22 mm konisch zulaufend auf 12 x 12 mm, 20 mm tief
22 x 22 x 20 mm
40 x 22 x 20 mm
Form:
Gekürzt, konisch
Quadratisch
Rechteckig
Packungsgröße:
1 Stück
264 Stück
288 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Form unitSize
12647736 22 x 22 mm konisch zulaufend auf 12 x 12 mm, 20 mm tief Gekürzt, konisch 288 Stück
12677736 22 x 30 x 20 mm Rechteckig 288 Stück
12687736 40 x 22 x 20 mm Rechteckig 264 Stück
12731548 22 x 22 x 20 mm Quadratisch 288 Stück
11919671 22 x 22 mm konisch zulaufend auf 12 x 12 mm, 20 mm tief Gekürzt, konisch 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12647736 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 1220
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Fördern Sie die schnelle Aushärtung des Paraffins mit Epredia Peel-A-Way Einweg-Ausgießformen.
Fördern Sie die schnelle Aushärtung des Paraffins mit Thermo Scientific™ Shandon™ Peel-A-Way Einweg-Ausgießformen.
  • Aus stabilem, transparentem Kunststoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Material Kunststoff
Abmessungen (L x B x H) 22 x 22 mm konisch zulaufend auf 12 x 12 mm, 20 mm tief
Form Gekürzt, konisch
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.