Learn More
Epredia™ Peel-A-Way™ Einmal-Einbettformen
Artikelnummer. 12687736 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
22 x 30 x 20 mm
22 x 22 mm konisch zulaufend auf 12 x 12 mm, 20 mm tief
22 x 22 x 20 mm
40 x 22 x 20 mm
Form:
Gekürzt, konisch
Quadratisch
Rechteckig
Packungsgröße:
1 Stück
264 Stück
288 Stück
Artikelnummer. 12687736
Marke: Epredia™ 1841
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Fördern Sie die schnelle Aushärtung des Paraffins mit Epredia Peel-A-Way Einweg-Ausgießformen.
Fördern Sie die schnelle Aushärtung des Paraffins mit Thermo Scientific™ Shandon™ Peel-A-Way Einweg-Ausgießformen.
  • Aus stabilem, transparentem Kunststoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Einbettform
Material Kunststoff
Abmessungen (L x B x H) 40 x 22 x 20 mm
Einwegprodukt Ja
Form Rechteckig