Learn More
Epredia™ Peel-A-Way™ Einmal-Einbettformen
Artikelnummer. 12731548 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
22 x 30 x 20 mm
22 x 22 mm konisch zulaufend auf 12 x 12 mm, 20 mm tief
22 x 22 x 20 mm
40 x 22 x 20 mm
Form:
Gekürzt, konisch
Quadratisch
Rechteckig
Packungsgröße:
1 Stück
264 Stück
288 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Form Packungsgröße
12731548 22 x 22 x 20 mm Quadratisch 288 Stück
12677736 22 x 30 x 20 mm Rechteckig 288 Stück
12687736 40 x 22 x 20 mm Rechteckig 264 Stück
12647736 22 x 22 mm konisch zulaufend auf 12 x 12 mm, 20 mm tief Gekürzt, konisch 288 Stück
11919671 22 x 22 mm konisch zulaufend auf 12 x 12 mm, 20 mm tief Gekürzt, konisch 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12731548 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 2219
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fördern Sie die schnelle Aushärtung des Paraffins mit Epredia Peel-A-Way Einweg-Ausgießformen.
  • Aus stabilem, transparentem Kunststoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Einbettform
Material Kunststoff
Abmessungen (L x B x H) 22 x 22 x 20 mm
Einwegprodukt Ja
Form Quadratisch