Learn More
Epredia™ Shandon™ russische Pinzette
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Güte:
Standard
Länge (metrisch):
15,2 cm
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Shandon™ russische Pinzette hat runde, gezähnte Spitzen für Qualität und Präzision. Sie wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert.
Eigenschaften:
- Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen NormenGarantiert ohne Material- und Fertigungsmängel
- In drei Längen erhältlich:
- In Premium- oder Standardausführung verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Russian Thumb Forceps |
| Güte | Standard |
| Länge (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Länge (metrisch) | 15,2 cm |