Learn More
Epredia™ Shandon™ Objektträgerhalter
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
10
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Bewahren Sie mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ Objektträgerhalter 10 Objektträger vertikal auf.
- Besitzt einzeln gestanzte Fächer
- Fasst Objektträger mit den Abmessungen 76 x 26 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Objektträgerhalter |
| Aufnahmevermögen | 10 |
| Positionen | 10 |
| Länge (metrisch) Objektträger | 76 mm |
| Breite (metrisch) Objektträger | 26 mm |