Learn More
Epredia™ Shandon™ Skalpellklingengriff aus Edelstahl, für Klingenformen 20-25
Artikelnummer. 12697746 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Nr. 4
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12697746 Nr. 4 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12697746 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 5334
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.40 €
    49.87 € / 1 Stück
    Sparen 27.53 €
    35% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Epredia™ Shandon™ Skalpellklingengriff aus Edelstahl Nr. 4 gewährleistet den sicheren Halt von Klingen.
  • Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
  • Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
  • Qualitätsformen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben, damit wir die bestmöglichen Produkte anbieten können
  • Ohne Material- oder Fertigungsmängel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klingenmaterial Edelstahl
Größe Nr. 4
Länge (angloamerikanisch) 8,5 in.
Länge (metrisch) 21,6 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Fasst Schneide Nr. 20 bis Nr. 25
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.