Learn More
Epredia™ Shandon™ gerade stumpfe/stumpfe Präparierschere
Artikelnummer. p-4520897 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
14 cm
Güte:
Premium
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15694444
Marke: Epredia™ 728202
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sezieren Sie mit der Epredia™ Shandon™ geraden stumpfen/stumpfen Präparierschere, in Premium- und Standardausführung erhältlich.
Sezieren Sie mit der Thermo Scientific™ Shandon™ geraden stumpfen/stumpfen Präparierschere, in Premium- und Standardausführung erhältlich.
  • Entsprechend gehärtet und danach passiviert
  • Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt.
  • Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Normen, damit wir das bestmögliche Produkt anbieten können.
  • Garantiert ohne Material- und Fertigungsmängel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Präparierschere
Blade Style Gerade
Güte Premium
Länge (angloamerikanisch) 5,5 in.
Länge (metrisch) 14 cm
Spitzenform Stumpf/Stumpf