Learn More
Epredia™ Shandon™ gerade Metzenbaum-Schere
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
5,5 in.
Güte:
Premium
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für Präzision und Qualität verwenden Sie die Thermo Scientific™ Shandon™ gerade Metzenbaum-Schere, in Premium- und Standardausführung erhältlich.
- Entsprechend gehärtet und danach passiviert
- Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt.
- Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Normen, damit wir das bestmögliche Produkt anbieten können.
- Garantiert ohne Material- und Fertigungsmängel
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Metzenbaum Scissors |
| Blade Style | Gerade |
| Güte | Premium |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
| Länge (metrisch) | 14 cm |