Learn More
Epredia™ Shandon™ Suresorb™ Klinikunterlagen und Formaldehyd neutralisierende Unterlagen
Alle ansehen Epredia ProdukteBeschreibung
Absorbieren Sie Flüssigkeiten und fangen Sie sie auf mit den Thermo Scientific™ Shandon™ Suresorb™ Klinikunterlagen und Formaldehyd neutralisierenden Unterlagen. Ideal zum Aufsaugen und Beseitigen von Körperflüssigkeiten mit Hepatitis-B-Virus, AIDS/HIV und anderen bekannten Krankheitskeimen.
- Das Gewebe ist auch bei Flüssigkeitssättigung reißfest
- Formaldehyd neutralisierende Pads vermindern Formaldehydemissionen durch chemische Bindung und schließen Dämpfe ein—ideal für Zuschneideplätze und Autopsiearbeiten
- Klinische Pads dienen als Unterlagen für chirurgische Schneidebretter und Autopsietische, zum Sezieren und zum Auskleiden von Leichenmulden und Leichensäcken.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Formaldehyd-Neutralisationsfilter |
| Filtertyp | Formaldehyd |
| Länge (angloamerikanisch) | 20 in. |
| Menge | 100/Karton |
| Breite (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Breite (metrisch) | 406,4 mm |