Learn More
Epredia™ Shandon™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung
Artikelnummer. 10413229 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
59 mL
5 x 59 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Mehrere
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Farbe Packungsgröße
10413229 59 mL Blau 1 Stück
10799839 5 x 59 ml Mehrere 1 Stück
10830020 59 mL Schwarz 1 Stück
10530159 59 mL Gelb 1 Stück
10692479 59 mL Rot 1 Stück
10415339 59 mL Grün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10413229 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 3120124
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Epredia™ Shandon™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung kennzeichnen die Ränder entnommener chirurgischer Gewebeproben dauerhaft zur genauen Ausrichtung.
  • Ein Spezialpigment beschichtet gleichmäßig das Gewebe, ohne in die Gewebeoberfläche einzudringen
  • Keine Auswirkung auf die diagnostische Interpretation.
  • Schnell trocknend und anwenderfreundlich; verkürzt die Zeitdauer bei dringenden Gefrierschnitten
Bestellinformationen:
Einzeln oder als Set erhältlich (Inhalt: je eine Flasche schwarz, blau, gelb, rot und grün, 50 Applikationsspatel; Aufbewahrungsbehälter).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Produkttyp ATTO-Farbstoffe
Menge 59 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Shandon Blue Tissue Marking Dye
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.