Learn More
Epredia™ Shandon™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung
Artikelnummer. 10415339 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
59 mL
5 x 59 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Mehrere
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Farbe Packungsgröße
10415339 59 mL Grün 1 Stück
10799839 5 x 59 ml Mehrere 1 Stück
10413229 59 mL Blau 1 Stück
10830020 59 mL Schwarz 1 Stück
10530159 59 mL Gelb 1 Stück
10692479 59 mL Rot 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10415339 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 3120128
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Epredia™ Shandon™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung kennzeichnen die Ränder entnommener chirurgischer Gewebeproben dauerhaft zur genauen Ausrichtung.
  • Ein Spezialpigment beschichtet gleichmäßig das Gewebe, ohne in die Gewebeoberfläche einzudringen
  • Keine Auswirkung auf die diagnostische Interpretation.
  • Schnell trocknend und anwenderfreundlich; verkürzt die Zeitdauer bei dringenden Gefrierschnitten
Bestellinformationen:
Einzeln oder als Set erhältlich (Inhalt: je eine Flasche schwarz, blau, gelb, rot und grün, 50 Applikationsspatel; Aufbewahrungsbehälter).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Produkttyp ATTO-Farbstoffe
Menge 59 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 59 ML GREEN TISSUE MARKING DYE, PERMANENT, MARK .
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol, 2-(Dimethylamino) ethanol,Ammonium hydroxide,Formaldehyde