Beschreibung
Thermo Scientific™ Shandon™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung kennzeichnen die Ränder entnommener chirurgischer Gewebeproben zur genauen Ausrichtung.
- Ein Spezialpigment beschichtet gleichmäßig das Gewebe, ohne in die Gewebeoberfläche einzudringen
- Keine Auswirkung auf die diagnostische Interpretation.
- Schnell trocknend und anwenderfreundlich; verkürzt die Zeitdauer bei dringenden Gefrierschnitten
Bestellinformationen:
Einzeln oder als Set erhältlich (Inhalt: je eine Flasche schwarz, blau, gelb, rot und grün, 50 Applikationsspatel; Aufbewahrungsbehälter).
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Produkttyp | ATTO-Farbstoffe |
| Menge | 59 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gesundheitswesen |