Learn More
Epredia™ Shandon™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung
Artikelnummer. 10799839 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
59 mL
5 x 59 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Mehrere
Rot
Schwarz
Unit Size:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Farbe Unit Size
10799839 5 x 59 ml Mehrere 1 Stück
10413229 59 mL Blau 1 Stück
10830020 59 mL Schwarz 1 Stück
10530159 59 mL Gelb 1 Stück
10692479 59 mL Rot 1 Stück
10415339 59 mL Grün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10799839 Supplier Epredia™ Supplier No. 3120123
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
Epredia™ Shandon™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung kennzeichnen die Ränder entnommener chirurgischer Gewebeproben dauerhaft zur genauen Ausrichtung.
  • Ein Spezialpigment beschichtet gleichmäßig das Gewebe, ohne in die Gewebeoberfläche einzudringen
  • Keine Auswirkung auf die diagnostische Interpretation.
  • Schnell trocknend und anwenderfreundlich; verkürzt die Zeitdauer bei dringenden Gefrierschnitten
Bestellinformationen:
Einzeln oder als Set erhältlich (Inhalt: je eine Flasche schwarz, blau, gelb, rot und grün, 50 Applikationsspatel; Aufbewahrungsbehälter).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Mehrere
Produkttyp ATTO-Farbstoffe
Menge 5 x 59 ml
Enthält 1 bottle each of blue, black, yellow, red, green; 50 applicator sticks; storage base
Product Title
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.