Learn More
Epredia™ Shandon™ chirurgische Pinzette, 2 x 3 Zähne
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
6 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Entscheiden Sie sich wegen ihrer Qualität und ihrer Präzision für die Thermo Scientific™ Shandon™ chirurgische Pinzette mit 2 x 3 Zähnen. Die Pinzetten sind in vier Längen und in Premium- und Standardausführung erhältlich.
- Entsprechend gehärtet und danach passiviert
- Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt.
- Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Normen, damit wir das bestmögliche Produkt anbieten können.
- Garantiert ohne Material- und Fertigungsmängel
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Tissue Thumb Forceps |
| Güte | Premium |
| Anzahl Zähne | 2 x 3 |
| Länge (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Länge (metrisch) | 15.2 cm |