missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHANK1 Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB300-167F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SHANK1 Polyclonal antibody specifically detects SHANK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| SHANK1 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| FITC | |
| SH3 and multiple ankyrin repeat domains 1, SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 1, Shank1, Somatostatin receptor-interacting protein, SSTR-interacting protein, SSTRIPSPANK-1, synamon | |
| residues [SGPIYPGLFDIRSS] of the C-terminus of the SHANK1 protein. | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 50944 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur