missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
SHANK2 Monoclonal antibody specifically detects SHANK2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SHANK2 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | N23b/49 |
| Konjugat | DyLight 650 |
| Verdünnung | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | AUTS17, cortactin binding protein 1, cortactin SH3 domain-binding protein, Cortactin-binding protein 1, CortBP1, CORTBP1CTTNBP1, GKAP/SAPAP interacting protein, KIAA1022, proline-rich synapse associated protein 1, Proline-rich synapse-associated protein 1, PROSAP1, SH3 and multiple ankyrin repeat domains 2, SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 2, SHANK, Shank2, SPANK-3 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Fusion protein amino acids 84-309 of rat Shank2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?