Learn More
Fisherbrand™ Sharpie™ Brush Twin Permanent Marker
Artikelnummer. 32215716 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Assorted
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
32215716 Assorted 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32215716 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. 121053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.20 €
    39.87 € / 12 Stück
    Sparen 16.33 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Permanent ink adheres to paper, plastic, metal, and most other surfaces
  • Dual-tip permanent marker with a flexible brush tip on one end and an ultra-fine tip on the other
  • Brush tip creates both broad and narrow strokes with smooth, flexible control
  • Ultra-fine tip delivers sharp, precise lines for detailed writing and designs
  • Rich, vibrant colors produce bold, eye-catching results
  • Quick-drying, water- and fade-resistant ink is AP Certified for trusted performance
  • Assorted colors: Black, Blue, Brown, Green, Light Blue, Lime Green, Orange, Pink, Purple, Red, Violet, Yellow
Spezifikation
Spitzenform Ultrafine
Produkttyp Permanent Marker
Farbe Assorted
Autoklavierbar Not Autoclavable
Sterilität Non-sterile
Gewicht (angloamerikanisch) 0.42 lb.
Gewicht (metrisch) 0.19 kg
Anzahl pro Packung 12 Markers
Höhe (angloamerikanisch) 0.3 in.
Länge (angloamerikanisch) 7.5 in.
Länge (metrisch) 19.1 cm
Breite (angloamerikanisch) 7.6 in.
Breite (metrisch) 19.4 cm