Learn More
Woodsafe™ Behälter für scharfe Gegenstände und gefährliche Abfälle mit gelbem Doppeldeckel
Artikelnummer. 18732825
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 l
2,3 l
3,3 l
6 L
25 l
50 l
Packungsgröße:
132 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
70 Stück
96 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
18732825 0,5 l 50 Stück
18782815 2,3 l 70 Stück
18146539 3,3 l 50 Stück
18116549 6 L 30 Stück
18166539 - 20 Stück
18752825 25 l 132 Stück
18712825 50 l 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Befolgen Sie die Anweisungen für eine sichere und korrekte Verwendung.
Artikelnummer. 18732825 Lieferant Woodsafe™ Lieferanten-Nr. 1005222
Outlet Corner
Verwenden Sie den Aktionscode 28080
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Befolgen Sie die Anweisungen für eine sichere und korrekte Verwendung.
Woodsafe ist eine kosteneffektive Lösung zur Reduzierung des Verbrauchs von fossilbasierten Kunststoffen um 80 % und der CO2-Emissionen um 66 %, wie in einer vollständigen Ökobilanz dokumentiert wurde. Hergestellt aus Reststoffen der Forstindustrie unter Verwendung grüner Energie. Erhältlich in Größen von 0,5 l bis 50 l. Ausführungen mit einem oder zwei Deckeln.
  • Woodsafe™ bieten eine nachhaltige Lösung für die Entsorgung klinischer Abfälle an, die aus Reststoffen der schwedischen Forstwirtschaft hergestellt wird.
  • Reduziert den Einsatz von fossilen Kunststoffen um 80 %!
  • Reduziert den CO₂-Fußabdruck um mehr als 60 %, nachgewiesen durch eine vollständige Ökobilanz.
  • Hergestellt aus 100 % Biokomposit
  • Der Deckel kann für den Transport zur endgültigen Entsorgung sicher und dauerhaft verschlossen werden.
  • Meine grünen Labradore ACT Etikett
  • Folgt dem gleichen Verfahren wie gelbe Abfallbehälter und kann zum Transport der gleichen Stoffe verwendet werden
  • Natürliche Farbe und Geruch des Holzes – keine Stoffmigration
  • Entspricht UN3291
  • Geprüft gemäß ISO 23907-1:2019
  • UN-ADR-anerkannt
  • Biokomposite besitzen die gleichen Eigenschaften wie erdölbasierte Kunststoffe und können auf genau dieselbe Weise verwendet werden.
  • HINWEIS: Die Schnur zwischen den Deckeln dient nur dem Transport; vor Gebrauch entfernen/durchtrennen!
  • Hört auf, Plastik zu verbrennen!
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,5 l
Zertifizierung/Konformität EN ISO 23907-1:2019. UN3291, ADR-Zulassung
Verschlusstyp Vorübergehende und dauerhafte Schließung
Verschlussfarbe Gelb
Bauweise/Design Runden
Kapazität (angloamerikanisch) 0,132 gal.
Farbe Braun, Gelb
Abmessungen (L x B x H) 8,1 x 8,1 x 14,4 cm (3,19 x 3,19 x 5,67 in.)
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Menge 50 Pk.
Form Rund
Stapelbar Ja, wenn leer
Größe 8.1 x 8.1 x 14.4 cm
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Behälter, Deckel und Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere Entsorgung von spitzen Gegenständen und potenziell infektiösen Abfällen oder medizinischen Abfällen
Verpackung Karton
Material Biokomposit
Produkttyp Biogefährlicher Abfallbehälter (Tischmodell)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Geringere Klimabelastung und ACT Etikett